Merck
CH4102151845
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(2-furylmethyl)acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.05
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-(2-furylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2/c8-4-7(10)9-5-6-2-1-3-11-6/h1-3H,4-5H2,(H,9,10)
Klucz InChI
FIMXODYBCGBCRR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023685
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023685_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)