Merck
CH4102151520
ChemBridge Corporation
4-hydrazino-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.24
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-hydrazino-6-methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H10N4S/c1-4-3-5(10-7)9-6(8-4)11-2/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Klucz InChI
IICQWDJYVKCOTB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023508
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023508_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)