Merck
CH4102151495
ChemBridge Corporation
{[2-(acetylamino)phenyl]thio}acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
{[2-(acetylamino)phenyl]sulfanyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3S/c1-7(12)11-8-4-2-3-5-9(8)15-6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
JNBUZEDLPGRPFF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023095
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023095_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)