Merck
CH4102151432
ChemBridge Corporation
4-[(4-methylphenoxy)methyl]benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-[(4-methylphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-11-2-8-14(9-3-11)18-10-12-4-6-13(7-5-12)15(16)17/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
YYFXDSVQJCNVML-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4022349
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4022349_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)