Merck
CH4102151323
ChemBridge Corporation
(2-methylpiperidin-1-yl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(2-methyl-1-piperidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7-4-2-3-5-9(7)6-8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
IZYFKLAMVLELBP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4017722
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4017722_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)