Merck
CH4102150736
ChemBridge Corporation
6-oxo-1-propylpiperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-oxo-1-propyl-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-2-5-10-6-7(9(12)13)3-4-8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
CJXIDYRIXNBPBI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4015795
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015795_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)