Merck
CH4102150190
ChemBridge Corporation
2-methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.28
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C10H20N2/c1-12-7-3-5-10(9-12)4-2-6-11-8-10/h11H,2-9H2,1H3
Klucz InChI
HHIKCULWCMZQRO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002269
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002269_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)