Merck
CH4102150114
ChemBridge Corporation
3-(5-methyl-1H-tetrazol-1-yl)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(5-methyl-1H-tetraazol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8N4O2/c1-4-6-7-8-9(4)3-2-5(10)11/h2-3H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
BWHMAWHZWZJDKG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010353
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010353_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)