Merck
CH4102149948
ChemBridge Corporation
3-(4-fluorophenyl)pyrrolidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.21
Numer MDL:
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H12FN/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-4,9,12H,5-7H2
Klucz InChI
IWOQWISAVOSATC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4006409
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4006409_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)