Merck
CH4102149798
ChemBridge Corporation
3-[(4-methoxyphenoxy)methyl]piperidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.3
Numer MDL:
Iupac Name
3-[(4-methoxyphenoxy)methyl]piperidine
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-15-12-4-6-13(7-5-12)16-10-11-3-2-8-14-9-11/h4-7,11,14H,2-3,8-10H2,1H3
Klucz InChI
BATWMLJNUQONEL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004505
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004505_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)