Merck
CH4102149795
ChemBridge Corporation
3-[(3-methylphenoxy)methyl]piperidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.3
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-[(3-methylphenoxy)methyl]piperidine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-11-4-2-6-13(8-11)15-10-12-5-3-7-14-9-12/h2,4,6,8,12,14H,3,5,7,9-10H2,1H3
Klucz InChI
HBAOHEHNXIVPDG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004501
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004501_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)