Merck
CH4102149439
ChemBridge Corporation
1-(1-adamantyl)propan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.33
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(1-adamantyl)propylamine
Inchi Code
1S/C13H23N/c1-2-12(14)13-6-9-3-10(7-13)5-11(4-9)8-13/h9-12H,2-8,14H2,1H3
Klucz InChI
RKPSOUZGYPZAHW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002776
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002776_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)