Merck
CH4061520567
ChemBridge Corporation
N-allyl-4-aminobenzenesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.27
Numer MDL:
Iupac Name
N-allyl-4-aminobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c1-2-7-11-14(12,13)9-5-3-8(10)4-6-9/h2-6,11H,1,7,10H2
Klucz InChI
ZAYPEKUIXUZNDI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7992085
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7992085_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)