Merck
CH4040918816
ChemBridge Corporation
2-amino-N-(3-methylbenzyl)benzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.3
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-amino-N-(3-methylbenzyl)benzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O/c1-11-5-4-6-12(9-11)10-17-15(18)13-7-2-3-8-14(13)16/h2-9H,10,16H2,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
BRZWUEDKXGVXDV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7940051
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7940051_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)