Merck
CH4026586106
ChemBridge Corporation
2-(4-bromophenyl)acetohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.08
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(12)11-10/h1-4H,5,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
CAVXKYRRHDMKIP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3014953
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014953_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)