Merck
CH4026586024
ChemBridge Corporation
2-(2,5-dichlorophenoxy)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.07
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(2,5-dichlorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O3/c1-5(9(12)13)14-8-4-6(10)2-3-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
LDRYOEIGQCIMEK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013844
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013844_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)