Merck
CH4026586015
ChemBridge Corporation
2-(2,4-difluorophenoxy)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.16
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
WAKAFGLBHPKARJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013832
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013832_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)