Merck
CH4017937004
ChemBridge Corporation
2-[(1-isopropyl-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl)thio]benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.34
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-[(1-isopropyl-2,5-dioxo-3-pyrrolidinyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H15NO4S/c1-8(2)15-12(16)7-11(13(15)17)20-10-6-4-3-5-9(10)14(18)19/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3,(H,18,19)
Klucz InChI
MRIQQRXUKPABAK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6928837
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6928837_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)