Merck
CH4017936993
ChemBridge Corporation
3-chloro-4-[(4-chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.14
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-[(4-chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O2/c15-12-4-1-10(2-5-12)9-18-14-6-3-11(8-17)7-13(14)16/h1-8H,9H2
Klucz InChI
SWZYOOKGHIPTBO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6872547
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6872547_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)