Merck
CH4017936573
ChemBridge Corporation
2-(3-methoxyphenoxy)acetohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.21
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3-methoxyphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-13-7-3-2-4-8(5-7)14-6-9(12)11-10/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
QGULAZOKPKAIRW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015227
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015227_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)