Merck
CH4017936483
ChemBridge Corporation
4-[(3-methoxybenzyl)oxy]benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.27
Numer MDL:
Iupac Name
4-[(3-methoxybenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-17-15-4-2-3-13(9-15)11-18-14-7-5-12(10-16)6-8-14/h2-10H,11H2,1H3
Klucz InChI
QWOBYPRZSFOAJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
90%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3014212
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014212_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)