Merck
CH4017936386
ChemBridge Corporation
3-bromo-4,5-diethoxybenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.13
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-4,5-diethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13BrO3/c1-3-14-10-6-8(7-13)5-9(12)11(10)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
YPBFTPYBXACRPN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3004917
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3004917_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)