Merck
CH4017910506
ChemBridge Corporation
(4-chloro-2-formyl-6-methoxyphenoxy)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.63
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(4-chloro-2-formyl-6-methoxyphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO5/c1-15-8-3-7(11)2-6(4-12)10(8)16-5-9(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
BUWMPGOSLRJIOT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6697154
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6697154_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)