Merck
CH4017885171
ChemBridge Corporation
N-[1-(4-bromophenyl)ethyl]acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.12
Numer MDL:
Iupac Name
N-[1-(4-bromophenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7(12-8(2)13)9-3-5-10(11)6-4-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
DRRCKKJEBGEBGR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5587422
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5587422_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)