Merck
CH4014077954
ChemBridge Corporation
(2,4-dichlorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.14
Numer MDL:
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O2/c1-18-11-5-2-9(3-6-11)14(17)12-7-4-10(15)8-13(12)16/h2-8H,1H3
Klucz InChI
PUVDARQEKWTLFT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6584342
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6584342_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)