Merck
CH4006024858
ChemBridge Corporation
4-methyl-2-[(2-pyridinylamino)methyl]phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.27
Numer MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-[(2-pyridinylamino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c1-10-5-6-12(16)11(8-10)9-15-13-4-2-3-7-14-13/h2-8,16H,9H2,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
XXXXITSFOHPNRC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7390090
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7390090_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)