Merck
CH4005988291
ChemBridge Corporation
N-(4-bromo-3-methylphenyl)propanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.12
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-(4-bromo-3-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-3-10(13)12-8-4-5-9(11)7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
SLWXKBPASHAZPH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6985842
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6985842_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)