Merck
CH4005928642
ChemBridge Corporation
6-methyl-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indole-3-thiol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.27
Numer MDL:
Iupac Name
6-methyl-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indole-3-thiol
Inchi Code
1S/C10H8N4S/c1-5-3-2-4-6-7(5)11-9-8(6)13-14-10(15)12-9/h2-4H,1H3,(H2,11,12,14,15)
Klucz InChI
LUORUVIRDVFHRU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6380156
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6380156_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)