Merck
CH4005847678
ChemBridge Corporation
2-[(4-nitrobenzyl)oxy]benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.25
Numer MDL:
Iupac Name
2-[(4-nitrobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H11NO4/c16-9-12-3-1-2-4-14(12)19-10-11-5-7-13(8-6-11)15(17)18/h1-9H,10H2
Klucz InChI
AXZLBQBZZLPIMB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5566707
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5566707_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)