Merck
CH4005800726
ChemBridge Corporation
6,6,6-trifluoro-5-hydroxy-2,2-dimethyl-5-phenylhexan-3-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.28
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6,6,6-trifluoro-5-hydroxy-2,2-dimethyl-5-phenyl-3-hexanone
Inchi Code
1S/C14H17F3O2/c1-12(2,3)11(18)9-13(19,14(15,16)17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,19H,9H2,1-3H3
Klucz InChI
SOAPATQWIPYRSS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5192683
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5192683_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)