Merck
CH4005795337
ChemBridge Corporation
1-(phenylsulfonyl)cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.25
Numer MDL:
Iupac Name
1-(phenylsulfonyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4S/c11-9(12)10(6-7-10)15(13,14)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
Klucz InChI
YDOBIWATTBNXMG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5144090
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5144090_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)