Merck
T-167
Temazepam-D5 glucuronide lithium salt solution
100 μg/mL in methanol ((as free carboxylate)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H15D5ClN2O8Li
Masa cząsteczkowa:
487.83
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol ((as free carboxylate))
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of temazepam glucuronide by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, hydrolysis controls, or urine drug testing applications. The major urinary and blood metabolite of temazepam, an intermediate-acting 3-hydroxy benzodiazepine prescribed for the short-term treatment of sleeplessness in patients with difficulties remaining asleep.
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)