Przejdź do
M-171
3-Methoxytyramine hydrochloride
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H3-4-(OH)CH2CH2NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.67
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
3631283
MDL number:
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]CCc1cc(c(cc1)O)OC
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
InChI key
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methoxytyramine is a metabolite of dopamine, a catecholamine which acts as a neurotransmitter for dopamine receptors and a neurohormone for regulation of numerous brain functions. 3-Methoxytyramine levels can serve as a biomarker for the diagnosis of neuroendocrine tumors such as pheochromocytoma or paraganglioma. This certified solution standard is suitable for LC/MS applications in diagnostic testing, endocrinology, and clinical chemistry.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6539075024M4251
grade
certified reference material
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
format
single component solution
format
-
format
neat
format
-
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
-
feature
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methoxytyramine hydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)