Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Degassed Methanol)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O(C)c1c(c(cc(c1)C(CCCCCC)(C)C)OC)[C@@H]2[C@H]3C([C@H](C3)C(=C2)CO)(C)C
InChI
1S/C27H42O3/c1-8-9-10-11-12-26(2,3)19-14-23(29-6)25(24(15-19)30-7)20-13-18(17-28)21-16-22(20)27(21,4)5/h13-15,20-22,28H,8-12,16-17H2,1-7H3/t20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
CFMRIVODIXTERW-BDTNDASRSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 1.0 mg/mL in methanol (each analyte), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant® |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format multi-component solution |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 1 mg/mL (Degassed Methanol) | concentration 100 μg/mL in methanol | concentration 100 μg/mL in methanol | concentration 1.0 mg/mL in methanol (each analyte) |
| manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?