Przejdź do
G-018
Gabapentin-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
888,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C613C3H17NO2
Masa cząsteczkowa:
174.21
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
888,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
Sold under the trade names Neurontin®, Nupentin, or Gabarone, gabapentin is an anticonvulsant drug used primarily for treatment of seizures, fibromyalgia, and neuropathic pain. This internal standard is suitable for mass spectrometry-based testing or isotope dilution methods of gabapentin in forensic analysis, clinical toxicology, pain prescription monitoring, or urine drug testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Neurontin is a registered trademark of Warner-Lambert Co.
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G017G021G007
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
10 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
concentration
100 μg/mL in methanol
concentration
1.0 mg/mL in methanol
concentration
10 mg/mL in methanol
concentration
1.0 mg/mL in methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)