Przejdź do
D-199
Dehydrosilybin solution
200 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
2,3-Dehydrosilymarin, Silybonol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.42
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
200 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H](Oc3c1ccc(c3)C4Oc5c(c(cc(c5)O)O)C(=O)C4=O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO
InChI
1S/C25H20O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,24-29H,10H2,1H3/t20-,24-,25?/m1/s1
InChI key
VZKSREXUUQNNGD-XPTUZCQZSA-N
General description
This phytochemical certified reference materials solution is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation. A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)