890820C
Avanti
18:0 DAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890820C
Synonim(y):
1,2-distearoyl-3-dimethylammonium-propane
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (890820C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 890820C
stężenie
10 mg/mL (890820C-25mg)
typ lipidu
transfection
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3