Merck
878126C
Avanti
C18:1 Lyso PAF
Avanti Research - A Croda Brand 878126C
Synonim(y):
1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H54NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.68
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (878126C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 878126C
stężenie
5 mg/mL (878126C-5mg)
typ lipidu
bioactive lipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Zastosowanie
C18:1 Lyso PAF or 1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine may be used to study the substrate specificity of P.putida KT2440 lyPlsase.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878126C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Advances in Clinical Chemistry (2005)