Merck
860091W
Avanti
C18:0 GD1a (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
C18:0 disialoganglioside-GD1a (d18:1/18:0, diammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C84H154N6O39
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1872.14
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
methanol solution
opakowanie
ampule of 1 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860091W-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C