Przejdź do
857230P
Avanti
C18:1 LPA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1-O-9-(Z)-octadecenyl-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); PA(18:1(9Z)e/0:0)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H46NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.57
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
C18:1 LPA, 1-(9Z-octadecenyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
assay
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (857230P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 857230P
lipid type
cardiolipins
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.[NH4+]
InChI key
WEOSAIXAEGBVPQ-WBIWQBECSA-N
General description
C18:1 LPA is a bioactive lipid. This lysophosphatidic acid (LPA), soluble lipid is obtained from membrane phospholipid. It is present in blood plasma.
Application
C18:1 LPA is suitable to stimulate human embryonic kidney 293 cells (HEK 293) cells in luciferase assay. It is also suitable to use as an additive in Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) for transwell migration assay, wound‐healing assay and cell proliferation assay.
Biochem/physiol Actions
Lysophosphatidic acid (LPA) signaling participates in various cellular processes. It is also associated with neurological disorders, inflammation and cancer.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857230P-1mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
857231P857228P857328P
C18:1 LPA 1-(9Z-octadecenyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
Avanti
857230P
C18:1 LPA
C18 LPA 1-O-octadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
Avanti
857228P
C18 LPA
description
1-(9Z-octadecenyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
description
1-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
description
1-O-octadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
description
1-oleoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
assay
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer)
assay
>99% (TLC)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 857230P
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 857231P
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 857228P
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 857328P
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 1 × 1 mg (857230P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (857231P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (857228P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (857328P-1mg)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)