810128P
Avanti
12:0 Lyso NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810128P, powder
Synonim(y):
1-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810128P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810128P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810128P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Opakowanie
Produkty
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn