Merck
700347P
Avanti
β-Hyodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β-cholanic acid-3α,6β-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O4
Masa cząsteczkowa:
392.57
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
opis
5β-cholanic acid-3α,6β-diol
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 5 mg (700347P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700347P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3