Merck
ATCH99D3B02D
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-Ethylazepane (N-Ethylhomopiperidine)
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.46
Numer MDL:
Iupac Name
1-ethylazepane
Inchi Code
1S/2C8H17N/c2*1-2-9-7-5-3-4-6-8-9/h2*2-8H2,1H3
Klucz InChI
SMBIHLNAVXNLRY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS09994
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS09994
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)