Merck
ATC456777212
Atlantic Research Chemicals Ltd
N-Me-His-OMe HCl
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.67
Numer MDL:
Iupac Name
methyl (2S)-3-(1H-imidazol-4-yl)-2-(methylamino)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3O2.ClH/c1-9-7(8(12)13-2)3-6-4-10-5-11-6;/h4-5,7,9H,3H2,1-2H3,(H,10,11);1H/t7-;/m0./s1
Klucz InChI
WMEMVRNBUHETIW-FJXQXJEOSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES10198
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES10198
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)