Merck
ATC456776979
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 4-(4-Methoxyphenyl)-3-oxobutanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-(4-methoxyphenyl)-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-15-11-5-3-9(4-6-11)7-10(13)8-12(14)16-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
PVAMNPNXYYKUOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001363
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001363
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)