Merck
ATC456776893
Atlantic Research Chemicals Ltd
Pent-4-ynoyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.55
Numer MDL:
Iupac Name
4-pentynoyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2
Klucz InChI
ASAWAIQNAGKJFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC10122
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC10122
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)