Merck
ATC429238351
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.11
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O3S/c1-14(12,13)5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
CLCPHXRHYYEUME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001192
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001192
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)