Merck
ATC386058144
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-(2-Bromo-3-methylbenzoyl)morpholine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.15
Numer MDL:
Iupac Name
(2-bromo-3-methylphenyl)(morpholino)methanone
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2/c1-9-3-2-4-10(11(9)13)12(15)14-5-7-16-8-6-14/h2-4H,5-8H2,1H3
Klucz InChI
XDTCLDBXEBNXPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA001137
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA001137
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)