Merck
ATC311768786
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Hydrazinoquinoxaline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-hydrazinoquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-12-8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H,9H2,(H,11,12)
Klucz InChI
GULVDPYLWVXKGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS02802
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS02802
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)