Merck
ATC311768407
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H8N2OS/c1-3-2-10-6(8)4(3)5(7)9/h2H,8H2,1H3,(H2,7,9)
Klucz InChI
AXLIJQRGPVJGSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00331
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00331
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)